Tisk…
Ethyl 2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-chlorooxazole-4-carboxylate
OR2874-1G OR2874-5G OR2874-25G
APOSOR2874-1GEA 622 CZK
APOSOR2874-1G APOSOR2874-5G APOSOR2874-25G
Ethyl 2-chloro-4-oxazolecarboxylate 95%
Ethyl-2-chloro-4-oxazolecarboxylate
Vzorec: C₆H₆ClNO₃
Bod tání: 97…98 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD06660120
CAS číslo: 460081-18-9