Tisk…
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28733-25G OR28733-100G
APOSOR28733-25GEA 827 CZK
APOSOR28733-25G APOSOR28733-100G
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Menadione (2-methyl-1,4-naphthoquinone, vitamin K3)
Vzorec: C₁₁H₈O₂
Bod tání: 105…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001681
CAS číslo: 58-27-5
EINECS: 200-372-6