Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28730-250G OR28730-1KG
APOSOR28730-250GEA 7250 CZK
APOSOR28730-250G APOSOR28730-1KG
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
(±)-2-Methyltetrahydrofuran-3-one
Vzorec: C₅H₈O₂
Bod varu: 139 °C
Hustota: 1,034 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 39 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010423
CAS číslo: 3188-00-9
EINECS: 221-685-4
UN: 1224
ADR: 3,III