Tisk…
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28728-100G OR28728-25G OR28728-5G
APOSOR28728-100GEA 1120 CZK
APOSOR28728-100G APOSOR28728-25G APOSOR28728-5G
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₆N₂O₂
Bod tání: 165…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068241
CAS číslo: 5521-55-1
EINECS: 413-260-9