Tisk…
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28715-10G OR28715-1G
APOSOR28715-10GEA 827 CZK
APOSOR28715-10G APOSOR28715-1G
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Amino-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Vzorec: C₉H₉N₃O
Bod tání: 210…215 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003137
CAS číslo: 4149-06-8