Tisk…
2-Mercapto-1-methylimidazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28714-100G OR28714-25G OR28714-500G
APOSOR28714-100GEA 2280 CZK
APOSOR28714-100G APOSOR28714-25G APOSOR28714-500G
2-Mercapto-1-methylimidazole
2-Mercapto-1-methylimidazole
Vzorec: C₄H₆N₂S
Bod varu: 280 °C
Bod tání: 144…147 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00179321
CAS číslo: 60-56-0
EINECS: 200-482-4