Tisk…
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
OR2871-1G OR2871-5G
APOSOR2871-1GEA 622 CZK
APOSOR2871-1G APOSOR2871-5G
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxynicotinate
Vzorec: C₈H₉NO₄
MW: 183,17 g/mol
Bod tání: 214…217 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00834976
CAS číslo: 6975-44-6