Tisk…

Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28709-250MG OR28709-500MG
APOSOR28709-250MGEA 1870 CZK
APOSOR28709-250MG APOSOR28709-500MG
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Ethyl-2-methylcyclopropanecarboxylate
Vzorec: C₇H₁₂O₂
MW: 128.17 g/mol
Bod varu: 77 °C/68.5mmHg
Hustota: 0.938 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 42 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009943
CAS číslo: 20913-25-1
EINECS: 244-113-5
UN: 3272
ADR: 3 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR