Tisk…
1,3-Cyclohexanedione 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cyclohexane-1,3-dione
OR28703-100G OR28703-1KG OR28703-500G
APOSOR28703-100GEA 622 CZK
APOSOR28703-100G APOSOR28703-1KG APOSOR28703-500G
1,3-Cyclohexanedione 99%
1,3-Cyclohexanedione
Vzorec: C₆H₈O₂
Bod tání: 101…105 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001585
CAS číslo: 504-02-9
EINECS: 207-980-0