2-Acetyl-3-methylpyrazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(3-Methylpyrazinyl)ethan-1-one, 1-(3-Methylpyrazin-2-yl)ethanone
OR28702-100G
OR28702-25G
APOSOR28702-100GEA
10490
CZK
APOSOR28702-100G
APOSOR28702-25G
2-Acetyl-3-methylpyrazine
2-Acetyl-3-methylpyrazine
Vzorec:
C₇H₈N₂O MW: 136.15 Bod varu: 90 Hustota: 1.11 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00014612 CAS číslo: 23787-80-6 |