Tisk…
2-Tolualdehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28700-100G OR28700-25G OR28700-500G
APOSOR28700-100GEA 1330 CZK
APOSOR28700-100G APOSOR28700-25G APOSOR28700-500G
2-Tolualdehyde 98%
2-Tolualdehyde
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 199…200 °C
Bod tání: –35 °C
Hustota: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003338
CAS číslo: 529-20-4
EINECS: 208-452-2