Tisk…
3-tert-Butylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(tert-Butyl)benzoic acid
OR2870-5G
APOSOR2870-5GEA 7050 CZK
APOSOR2870-5G
3-tert-Butylbenzoic acid
3-tert-Butylbenzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Bod tání: 129…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01463861
CAS číslo: 7498-54-6