Tisk…
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Sesamol, 3,4-Methylenedioxyphenol, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ol
OR28697-100G OR28697-25G
APOSOR28697-100GEA 0 CZK
APOSOR28697-100G APOSOR28697-25G
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Sesamol-(3,4-(methylenedioxy)phenol)
Vzorec: C₇H₆O₃
Bod varu: 113…116 °C/2mmHg
Bod tání: 61…65 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005827
CAS číslo: 533-31-3
EINECS: 208-561-5