Tisk…
Fenylizothiokyanát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28695-100G OR28695-500G
APOSOR28695-100GEA 0 CZK
APOSOR28695-100G APOSOR28695-500G
Fenylizothiokyanát
Fenylizothiokyanát
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 218…221 °C
Bod tání: –21 °C
Hustota: 1,132 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004798
CAS číslo: 103-72-0
EINECS: 203-138-1
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II