Tisk…
4-Isopropylbenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28694-5G
APOSOR28694-5GEA 3740 CZK
APOSOR28694-5G
4-Isopropylbenzonitrile
4-Isopropylbenzonitrile
Vzorec: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/5mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052966
CAS číslo: 13816-33-6