Tisk…
2-Chloro-6-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Chloro-3-iodo-2-methylbenzene
OR2869-100G OR2869-1KG OR2869-500G
APOSOR2869-100GEA 2280 CZK
APOSOR2869-100G APOSOR2869-1KG APOSOR2869-500G
2-Chloro-6-iodotoluene
2-Chloro-6-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆ClI
Bod varu: 117…119 °C
Bod tání: 11 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019013
CAS číslo: 42048-11-3