Tisk…
Isonipecotamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Piperidine-4-carboxamide
OR28687-100G OR28687-250G OR28687-25G
APOSOR28687-100GEA 1040 CZK
APOSOR28687-100G APOSOR28687-250G APOSOR28687-25G
Isonipecotamide 98%
Isonipecotamide
Vzorec: C₆H₁₂N₂O
Bod tání: 145…149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038012
CAS číslo: 39546-32-2
EINECS: 254-501-6