Tisk…
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28682-100G OR28682-500G OR28682-1KG
APOSOR28682-100GEA 2280 CZK
APOSOR28682-100G APOSOR28682-500G APOSOR28682-1KG
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
2,4-Dimethoxybenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
MW: 166.18
Bod varu: 165 °C/10mmHg
Bod tání: 67…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003311
CAS číslo: 613-45-6
EINECS: 210-342-4