Tisk…
2'-Aminoacetophenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28679-100G OR28679-1KG OR28679-500G
APOSOR28679-100GEA 1820 CZK
APOSOR28679-100G APOSOR28679-1KG APOSOR28679-500G
2'-Aminoacetophenone 98%
2'-Aminoacetophenone
Vzorec: C₈H₉NO
Bod varu: 253…255 °C
Hustota: 1,118 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007717
CAS číslo: 551-93-9
EINECS: 209-002-8