Tisk…
Maltol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28677-100G OR28677-25G OR28677-500G
APOSOR28677-100GEA 787 CZK
APOSOR28677-100G APOSOR28677-25G APOSOR28677-500G
Maltol
Maltol
Vzorec: C₆H₆O₃
Bod varu: 170 °C/100mmHg
Bod tání: 160…165 °C
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006578
CAS číslo: 118-71-8
EINECS: 204-271-8