Tisk…
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Mercapto-1,2,4-triazole
OR28670-100G OR28670-25G OR28670-500G
APOSOR28670-100GEA 827 CZK
APOSOR28670-100G APOSOR28670-25G APOSOR28670-500G
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
1H-1,2,4-Triazole-3-thiol
Vzorec: C₂H₃N₃S
Bod tání: 217…224 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005229
CAS číslo: 3179-31-5
EINECS: 221-656-6