Ethylkyanoacetát 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR28668-5G
OR28668-25G
OR28668-100G
APOSOR28668-5GEA
1040
CZK
APOSOR28668-5G
APOSOR28668-25G
APOSOR28668-100G
Ethylkyanoacetát 98%
Ethylkyanoacetát
Vzorec:
C₅H₇NO₂ MW: 113,12 g/mol Bod varu: 208…210 °C Bod tání: –23 °C Hustota: 1,063 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001940 CAS číslo: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 UN: 3334 ADR: 9,III |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...