Tisk…
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28655-500G OR28655-100G
APOSOR28655-500GEA 2280 CZK
APOSOR28655-500G APOSOR28655-100G
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole 99%
2-Amino-5-mercapto-1,3,4-thiadiazole
Vzorec: C₂H₃N₃S₂
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003108
CAS číslo: 2349-67-9
EINECS: 219-078-4