Tisk…
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28650-10G OR28650-1G OR28650-25G OR28650-100G OR28650-500G
APOSOR28650-10GEA 2240 CZK
APOSOR28650-10G APOSOR28650-1G APOSOR28650-25G APOSOR28650-100G APOSOR28650-500G
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
4-Chloro-2-cyclohexylphenol
Vzorec: C₁₂H₁₅ClO
Bod varu: 170…180 °C/18mmHg
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 13081-17-9
EINECS: 235-988-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III