Methyl-N-methylanthranilate
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Methyl N-Methylanthranilate, Dimethyl anthranilate
OR28648-100G
OR28648-500G
OR28648-1KG
APOSOR28648-100GEA
953
CZK
APOSOR28648-100G
APOSOR28648-500G
APOSOR28648-1KG
Methyl-N-methylanthranilate
Methyl-N-methylanthranilate
Vzorec:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165.19 Bod varu: 256…258 °C Bod tání: 17…19 °C Hustota: 1.126 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00017183 CAS číslo: 85-91-6 EINECS: 201-642-6 |