Tisk…
2-Chloro-5-nitropyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28643-100G OR28643-25G OR28643-500G
APOSOR28643-100GEA 1580 CZK
APOSOR28643-100G APOSOR28643-25G APOSOR28643-500G
2-Chloro-5-nitropyridine
2-Chloro-5-nitropyridine
Vzorec: C₅H₃ClN₂O₂
Bod tání: 105…108 °C
Bod vzplanutí: 158 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006240
CAS číslo: 4548-45-2
EINECS: 224-908-3