Tisk…
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-nitrobenzene, α-Bromo-p-nitrotoluene
OR28642-100G OR28642-500G
APOSOR28642-100GEA 1490 CZK
APOSOR28642-100G APOSOR28642-500G
α-Bromo-4-nitrotoluene 98%
α-Bromo-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03
Bod varu: 304
Bod tání: 97…101 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007373
CAS číslo: 100-11-8
EINECS: 202-820-6
UN: 3261
ADR: 8 II