Tisk…
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28641-100G OR28641-25G OR28641-500G
APOSOR28641-100GEA 1290 CZK
APOSOR28641-100G APOSOR28641-25G APOSOR28641-500G
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile 98%
(4-Hydroxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 329…331 °C
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002383
CAS číslo: 14191-95-8