Tisk…
6-Methylanthranil acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-6-methylbenzoic acid
OR28634-100G OR28634-25G OR28634-5G
APOSOR28634-100GEA 6550 CZK
APOSOR28634-100G APOSOR28634-25G APOSOR28634-5G
6-Methylanthranil acid 97%
6-Methylanthranil acid
Vzorec: C₈H₉NO₂
MW: 151.16
Bod varu: 315
Bod tání: 125…128 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007809
CAS číslo: 4389-50-8