Tisk…
6-Nitro-2,3-xylidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dimethyl-6-nitroaniline
OR28632-25G OR28632-500G
APOSOR28632-25GEA 2570 CZK
APOSOR28632-25G APOSOR28632-500G
6-Nitro-2,3-xylidine
6-Nitro-2,3-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Bod tání: 115…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010148
CAS číslo: 59146-96-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III