Tisk…
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28630-100G OR28630-500G OR28630-1G
APOSOR28630-100GEA 1240 CZK
APOSOR28630-100G APOSOR28630-500G APOSOR28630-1G
Diethyl aminomalonate hydrochloride 95%
Diethyl aminomalonate hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₄ClNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012510
CAS číslo: 13433-00-6
EINECS: 236-556-8