Tisk…
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2863-25G OR2863-100G OR2863-250G
APOSOR2863-25GEA 662 CZK
APOSOR2863-25G APOSOR2863-100G APOSOR2863-250G
Sodium triacetoxyborohydride 95%
Sodium triacetoxyborohydride
Vzorec: C₆H₁₀BNaO₆
Hustota: 1,43 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012211
CAS číslo: 56553-60-7
UN: 1409
ADR: 4.3,II