Tisk…
α-Chloro-o-xylene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Methylbenzyl chloride
OR28627-1KG OR28627-500G OR28627-5KG
APOSOR28627-1KGEA 16040 CZK
APOSOR28627-1KG APOSOR28627-500G APOSOR28627-5KG
α-Chloro-o-xylene 98+%
α-Chloro-o-xylene
Intermediate for organic synthesis.
Vzorec: C₈H₉Cl
MW: 140.61
Bod varu: 197…199 °C
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1.063 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 73.9 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000899
CAS číslo: 552-45-4
EINECS: 209-013-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10224