Tisk…
α,3-Dichlorotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloro-3-(chloromethyl)benzene, 3-Chlorobenzyl chloride, 3-Chlorobenzylchloride
OR28625-100G OR28625-500G
APOSOR28625-100GEA 992 CZK
APOSOR28625-100G APOSOR28625-500G
α,3-Dichlorotoluene 98%
α,3-Dichlorotoluene
Vzorec: C₇H₆Cl₂
Bod varu: 214…216 °C
Hustota: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000905
CAS číslo: 620-20-2
EINECS: 210-629-4
UN: 2235
ADR: 6.1,III