α,2,6-Trichlorotoluene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Chloromethyl)-2,6-dichlorobenzene, 2,6-Dichlorobenzyl Chloride, 2,6-Dichlorobenzyl chloride, 1,3-Dichloro-2-(chloromethyl)benzene
OR28624-1KG
OR28624-250G
APOSOR28624-1KGEA
2030
CZK
APOSOR28624-1KG
APOSOR28624-250G
α,2,6-Trichlorotoluene 97%
α,2,6-Trichlorotoluene
Vzorec:
C₇H₅Cl₃ Bod varu: 117…119 °C/14mmHg Bod tání: 36…39 °C Bod vzplanutí: >113 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000897 CAS číslo: 2014-83-7 EINECS: 217-940-4 UN: 3261 ADR: 8,II |