Tisk…
Ethyl butyrylacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl Butyrylacetate, Ethyl 3-oxohexanoate
OR28623-25G OR28623-100G OR28623-500G
APOSOR28623-25GEA 622 CZK
APOSOR28623-25G APOSOR28623-100G APOSOR28623-500G
Ethyl butyrylacetate 95%
Ethyl butyrylacetate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
MW: 158.2
Bod varu: 94…95 °C/12mmHg
Bod tání: –44 °C
Hustota: 0.99 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009401
CAS číslo: 3249-68-1
EINECS: 221-835-9