Tisk…

2-Mercaptonicotinic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR28620-100G OR28620-25G OR28620-500G
APOSOR28620-100GEA 1700 CZK
APOSOR28620-100G APOSOR28620-25G APOSOR28620-500G
2-Mercaptonicotinic acid 97%
2-Mercaptonicotinic acid
Vzorec: C₆H₅NO₂S
Bod tání: 263…270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010102
CAS číslo: 38521-46-9

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR