Tisk…
2-Chloro-5-iodotoluene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2862-10G OR2862-1G OR2862-5G
APOSOR2862-10GEA 1370 CZK
APOSOR2862-10G APOSOR2862-1G APOSOR2862-5G
2-Chloro-5-iodotoluene
2-Chloro-5-iodotoluene
Vzorec: C₇H₆ClI
Bod varu: 239 °C
Hustota: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093903
CAS číslo: 116632-41-8