Tisk…
3,3-Dimethylbutanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,1,1-Trimethylacetone, Methyl tert-butyl ketone, Pinacolone, tert-Butyl methyl ketone, 3,3-Dimethyl-2-butanone
OR28613-100G OR28613-500G
APOSOR28613-100GEA 0 CZK
APOSOR28613-100G APOSOR28613-500G
3,3-Dimethylbutanone 97%
3,3-Dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₂O
MW: 100,16 g/mol
Bod varu: 105…106 °C
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0,801 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008846
CAS číslo: 75-97-8
UN: 1224
ADR: 3,II