Tisk…
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28610-25G OR28610-10G OR28610-100G
APOSOR28610-25GEA 1990 CZK
APOSOR28610-25G APOSOR28610-10G APOSOR28610-100G
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde) 95%
Pivalaldehyde (trimethylacetaldehyde)
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 71…74 °C
Bod tání: 6 °C
Hustota: 0,783 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –16 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006962
CAS číslo: 630-19-3
UN: 1989
ADR: 3,III