Tisk…
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2861-100G OR2861-25G OR2861-500G
APOSOR2861-100GEA 705 CZK
APOSOR2861-100G APOSOR2861-25G APOSOR2861-500G
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Disodium-2,7-naphthalenedisulphonate
Vzorec: C₁₀H₈O₆S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066365
CAS číslo: 1655-35-2
EINECS: 216-733-6