Tisk…
3,5-Dichloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28608-1KG OR28608-250G OR28608-50G
APOSOR28608-1KGEA 12010 CZK
APOSOR28608-1KG APOSOR28608-250G APOSOR28608-50G
3,5-Dichloroaniline 98%
3,5-Dichloroaniline
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162.02
Bod varu: 259…260 °C/741mmHg
Bod tání: 51…53 °C
Hustota: 1.58 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007774
CAS číslo: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1 II