Tisk…
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28606-1KG OR28606-500G
APOSOR28606-1KGEA 3440 CZK
APOSOR28606-1KG APOSOR28606-500G
tert-Butylhydrazine hydrochloride
tert-Butylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₄H₁₃ClN₂
MW: 124.61 g/mol
Bod tání: 191…194 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012947
CAS číslo: 7400-27-3
EINECS: 231-001-6