Tisk…
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28605-5G OR28605-100MG OR28605-25G
APOSOR28605-5GEA 6420 CZK
APOSOR28605-5G APOSOR28605-100MG APOSOR28605-25G
Pyrrolidine-1-carbonitrile 97%
Pyrrolidine-1-carbonitrile
Vzorec: C₅H₈N₂
Bod varu: 75…77 °C/1,8mmHg
Hustota: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003165
CAS číslo: 1530-88-7
EINECS: 216-234-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III