Tisk…
thioacetamid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28604-100G OR28604-25G OR28604-500G
APOSOR28604-100GEA 900 CZK
APOSOR28604-100G APOSOR28604-25G APOSOR28604-500G
thioacetamid 98%
thioacetamid
Vzorec: CH₃CSNH₂
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008070
CAS číslo: 62-55-5
EINECS: 200-541-4