Tisk…
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28602-5G OR28602-10G OR28602-50G
APOSOR28602-5GEA 1120 CZK
APOSOR28602-5G APOSOR28602-10G APOSOR28602-50G
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
3-(2,6-Dichlorophenyl)-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₇Cl₂NO₃
MW: 272,09 g/mol
Bod tání: 221…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051658
CAS číslo: 3919-76-4
EINECS: 223-487-3