Tisk…

Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: Methyl 4-amino-3-methoxybenzoate

OR2860-25G OR2860-5G
APOSOR2860-25GEA 3110 CZK
APOSOR2860-25G APOSOR2860-5G
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,1900 g/mol
Bod tání: 128…131 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017203
CAS číslo: 41608-64-4

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR