Tisk…
2,4,6-Trimethylaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR28597-100G OR28597-2.5KG OR28597-500G
APOSOR28597-100GEA 2650 CZK
APOSOR28597-100G APOSOR28597-2.5KG APOSOR28597-500G
2,4,6-Trimethylaniline 98%
2,4,6-Trimethylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Bod varu: 233 °C
Bod tání: –5 °C
Hustota: 0,962 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007740
CAS číslo: 88-05-1
EINECS: 201-794-3
UN: 2810
ADR: 6.1,II