Tisk…
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR28593-100G OR28593-25G
APOSOR28593-100GEA 827 CZK
APOSOR28593-100G APOSOR28593-25G
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
4-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄ClNO₄
Bod tání: 142…144 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007214
CAS číslo: 6280-88-2