Tisk…
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2859-1G OR2859-250MG
APOSOR2859-1GEA 705 CZK
APOSOR2859-1G APOSOR2859-250MG
2,3-Dichloroisonicotinic acid
2,3-Dichloroisonicotinic acid
Vzorec: C₆H₃Cl₂NO₂
Bod tání: 187 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861977
CAS číslo: 184416-84-0